重要文件
ENA444722872
Enamine
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.18
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-3-8-7(9(11)12-2)4-6(5-10)13-8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
NTXFVWCFCFFESZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)