重要文件
ENA432539828
Enamine
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.23
MDL號碼:
mp
113-115
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-11(12)14-7-6-13-10/h2-7H,1H3,(H2,12,14)
InChI 密鑰
YAXSYIQGNIJEKW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
Melting Point
113-115
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)