重要文件
ENA432539621
Enamine
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
199.23
MDL號碼:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c9-13(10,11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5H,3-4H2,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
YSWWLKULIVOPEP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194851
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194851
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)