重要文件
ENA432538231
Enamine
6-methyl-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.23
MDL號碼:
mp
88-90
Iupac Name
6-methylbenzo[b]thiophen-3-ol
Inchi Code
1S/C9H8OS/c1-6-2-3-7-8(10)5-11-9(7)4-6/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
RLHUDFJRAFGQMH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191698
Melting Point
88-90
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191698
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)