重要文件
ENA429360659
Enamine
(1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.64
MDL號碼:
Iupac Name
(1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO2S/c1-5(2-3-5)4-9(6,7)8/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
NPUZLDVCLQJVNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190372
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190372
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)