重要文件
ENA429360140
Enamine
2-(4-amino-3-fluorobenzenesulfonyl)ethan-1-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
255.7
MDL號碼:
Iupac Name
2-((4-amino-3-fluorophenyl)sulfonyl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FNO3S.ClH/c9-7-5-6(1-2-8(7)10)14(12,13)4-3-11;/h1-2,5,11H,3-4,10H2;1H
InChI 密鑰
MGLJPOAYZDMPPU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189448
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189448
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)