重要文件
ENA428683651
Enamine
5-bromo-4-methoxypyrimidine-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
214.02
MDL號碼:
mp
147-149
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-2-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c1-11-6-4(7)3-9-5(2-8)10-6/h3H,1H3
InChI 密鑰
PRVINJSTGVSAEN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186859
Melting Point
147-149
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186859
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)