重要文件
ENA428683234
Enamine
N-(2-methoxyethyl)thian-4-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.76
MDL號碼:
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NOS.ClH/c1-10-5-4-9-8-2-6-11-7-3-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
InChI 密鑰
FYUHGMXJDNWYOK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183673
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183673
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)