重要文件
ENA428074476
Enamine
N-cyclopentylsulfamoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.66
MDL號碼:
Iupac Name
cyclopentylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-5-3-1-2-4-5/h5,7H,1-4H2
InChI 密鑰
BRLYCKMQJOQWPU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182234
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182234
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)