重要文件
ENA424046187
Enamine
1-methyl-4-(pyridin-3-yl)piperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.25
MDL號碼:
Iupac Name
1-methyl-4-(3-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c1-12-5-7-13(8-6-12)10-3-2-4-11-9-10/h2-4,9H,5-8H2,1H3
InChI 密鑰
HBWGDGHGYGHWKD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177790
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177790
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)