重要文件
ENA424045905
Enamine
1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-oxane] hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
225.72
MDL號碼:
Iupac Name
2',3',5',6'-tetrahydrospiro[indoline-3,4'-pyran] hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO.ClH/c1-2-4-11-10(3-1)12(9-13-11)5-7-14-8-6-12;/h1-4,13H,5-9H2;1H
InChI 密鑰
LZHOPFJQMLGBCB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176184
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176184
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)