重要文件
ENA423209859
Enamine
2-hydroxy-3-sulfopropanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
170.14
MDL號碼:
mp
225-230
Iupac Name
2-hydroxy-3-sulfopropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H6O6S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H,7,8,9)
InChI 密鑰
CQQGIWJSICOUON-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171617
Melting Point
225-230
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171617
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)