重要文件
ENA423209825
Enamine
2,3,5-trimethylbenzene-1,4-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
150.22
MDL號碼:
Iupac Name
2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-5-4-8(10)6(2)7(3)9(5)11/h4H,10-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
IFUXXUAAJBKDGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171471
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171471