重要文件
ENA423200202
Enamine
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.1
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-11(2)8-6-7(10)4-5-9(8)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
PRGSJBNFMZNFHJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)