重要文件
ENA413174598
Enamine
cyclohept-1-ene-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.18
MDL號碼:
mp
51-53
Iupac Name
1-cycloheptene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h5H,1-4,6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
FNFJZXAWCAEGNI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95365
Melting Point
51-53
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95365
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)