重要文件
ENA413172676
Enamine
4-amino-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
256.3
MDL號碼:
mp
165-167
Iupac Name
4-amino-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c1-2-19-14-9-7-13(8-10-14)17-15(18)11-3-5-12(16)6-4-11/h3-10H,2,16H2,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
WNXZDXDCJNQWQN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35249
Melting Point
165-167
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35249
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)