重要文件
ENA413172154
Enamine
6-cyanopyridine-3-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.19
MDL號碼:
Iupac Name
6-cyanopyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5N3O2S/c7-3-5-1-2-6(4-9-5)12(8,10)11/h1-2,4H,(H2,8,10,11)
InChI 密鑰
ZDFRONWVKDXVNE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155377
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155377