重要文件
ENA413172104
Enamine
1-(2-amino-6-methylphenyl)ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.19
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-amino-6-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-3-5-8(10)9(6)7(2)11/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
FCFCALLCKMWREK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157276
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157276
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)