重要文件
ENA408616158
Enamine
cyclopent-1-ene-1-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
96.13
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclopentene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h3,5H,1-2,4H2
InChI 密鑰
RALDHUZFXJKFQB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137440
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)