重要文件
ENA408615700
Enamine
ethyl 2-cyano-3-ethylpent-2-enoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.23
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 2-cyano-3-ethyl-2-pentenoate
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-4-8(5-2)9(7-11)10(12)13-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
OSEDKDYNLMQYJO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136013
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136013
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)