重要文件
ENA402267707
Enamine
3,3-dimethyl-2-(methylsulfanyl)butan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
147.28
MDL號碼:
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-(methylsulfanyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NS/c1-7(2,3)6(5-8)9-4/h6H,5,8H2,1-4H3
InChI 密鑰
XYKZQADASBMFQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132598
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)