重要文件
ENA394768209
Enamine
5-bromo-8-chloroquinolin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
257.52
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-8-chloro-2-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2/c10-6-2-3-7(11)9-5(6)1-4-8(12)13-9/h1-4H,(H2,12,13)
InChI 密鑰
JHGIODPOTYTBKT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)