重要文件
ENA394767526
Enamine
(1,4-dimethylpiperidin-4-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
142.24
MDL號碼:
Iupac Name
(1,4-dimethyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-8(7-9)3-5-10(2)6-4-8/h3-7,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
KLICKMOJMSMPFD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128738
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128738
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)