重要文件
ENA394767254
Enamine
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.14
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrOS/c1-2-12-9-5-8(10)4-3-7(9)6-11/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
RVDIOIZTWJEBFD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128165
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128165
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)