重要文件
ENA390552768
Enamine
2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.27
MDL號碼:
mp
138-139
Iupac Name
2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-13-8-4-5-9-14(13)19-10-11-6-2-3-7-12(11)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
OOOYVSSZZRPNFM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127715
Melting Point
138-139
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127715
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)