重要文件
ENA390346821
Enamine
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.73
MDL號碼:
Iupac Name
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-12(9-13)8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12;/h2-3,5,7H,4,6,8-9,13H2,1H3;1H
InChI 密鑰
LBJIEHMXUHURAB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125374
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125374
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)