重要文件
ENA388700436
Enamine
2-methyloxolane-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.14
MDL號碼:
Iupac Name
2-methyltetrahydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
YXVATTQXDIZNEP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101188
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101188