重要文件
ENA379363937
Enamine
ethyl 2-[(1-phenylethyl)amino]acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.27
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl [(1-phenylethyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-3-15-12(14)9-13-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,13H,3,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
NFYBPTIJJCODFR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117413
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117413
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)