重要文件
ENA379363861
Enamine
{1-[(furan-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-yl}methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.23
MDL號碼:
Iupac Name
[1-(2-furylmethyl)-2-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c12-8-9-3-1-5-11(9)7-10-4-2-6-13-10/h2,4,6,9,12H,1,3,5,7-8H2
InChI 密鑰
AJMRZGKANCNDIY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117208
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117208
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)