重要文件
ENA375228182
Enamine
2-fluoro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
290.99
MDL號碼:
Iupac Name
2-fluoro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2F4IN/c7-5-3(11)1-2-4(12-5)6(8,9)10/h1-2H
InChI 密鑰
YKFWFYZXEVQOLH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116258
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116258
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)