重要文件
ENA375228163
Enamine
3-fluoro-4-(propane-2-sulfonamido)benzene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
296.34
MDL號碼:
Iupac Name
3-fluoro-4-[(isopropylsulfonyl)amino]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13FN2O4S2/c1-6(2)18(15,16)12-9-4-3-7(5-8(9)10)17(11,13)14/h3-6,12H,1-2H3,(H2,11,13,14)
InChI 密鑰
LMDFTHXPUZRWEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116201
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116201
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)