重要文件
ENA375227825
Enamine
4-(propan-2-yloxy)cyclohexan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.26
MDL號碼:
Iupac Name
4-isopropoxycyclohexanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-7(2)11-9-5-3-8(10)4-6-9/h7-9H,3-6,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
VIBZEOYMXOCRTD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115328
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115328
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)