重要文件
ENA372573055
Enamine
6-fluoro-N,N-dimethylpyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.16
MDL號碼:
Iupac Name
N-(6-fluoro-2-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10(2)7-5-3-4-6(8)9-7/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
USAJMRIOONMYNR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112104
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112104