重要文件
ENA372572899
Enamine
octahydropyrano[3,4-b]thiomorpholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
159.25
MDL號碼:
Iupac Name
octahydropyrano[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-3-9-5-7-6(1)8-2-4-10-7/h6-8H,1-5H2
InChI 密鑰
OYZWONKHWLFYPE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)