重要文件
ENA372572500
Enamine
2-(difluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.15
MDL號碼:
Iupac Name
2-(difluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
HKXJEPKUQKEYDN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111207
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111207
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)