重要文件
ENA371463796
Enamine
N-cyclopentyl-N-methylsulfamoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.69
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
cyclopentyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C6H12ClNO2S/c1-8(11(7,9)10)6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
MGSFUELEYCQKFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110260
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)