重要文件
ENA371463683
Enamine
3-(quinolin-2-yl)propan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.24
MDL號碼:
mp
63-64
Iupac Name
3-(2-quinolinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C12H13NO/c14-9-3-5-11-8-7-10-4-1-2-6-12(10)13-11/h1-2,4,6-8,14H,3,5,9H2
InChI 密鑰
SZMLTFOLQWEQFJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109993
Melting Point
63-64
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109993
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)