重要文件
ENA371463666
Enamine
4-bromobut-2-enenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
145.99
Iupac Name
(2E)-4-bromo-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C4H4BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3H2/b2-1+
InChI 密鑰
DNQQWHOUZPHKMD-OWOJBTEDSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109937
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109937
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)