重要文件
ENA370562885
Enamine
5-oxo-1-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
242.66
MDL號碼:
Iupac Name
5-oxo-1-(2-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O3.ClH/c13-9-5-7(10(14)15)6-12(9)8-3-1-2-4-11-8;/h1-4,7H,5-6H2,(H,14,15);1H
InChI 密鑰
ZEDQDMLBHFDPMC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106330
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106330
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)