重要文件
ENA370562793
Enamine
4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.63
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)5-6-1-3-11-4-2-6;/h6,11H,1-5H2;1H
InChI 密鑰
FZVZURSFICKCEE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105232
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105232
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)