重要文件
ENA369382754
Enamine
1H-indazole-6-sulfonyl fluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
200.19
MDL號碼:
Iupac Name
1H-indazole-6-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H5FN2O2S/c8-13(11,12)6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI 密鑰
JRWOJNCNWIWTFG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96915
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96915
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)