重要文件
ENA360887697
Enamine
3-(oxan-3-yl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.2
MDL號碼:
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-3-ylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-8(10)4-3-7-2-1-5-11-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
RWPBWJMWHVFSEN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99490
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99490
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)