重要文件
ENA360887485
Enamine
1-cyclopropylpiperazin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.19
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-7-5-8-3-4-9(7)6-1-2-6/h6,8H,1-5H2
InChI 密鑰
YXPXCDLNZHHGNC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99147
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99147
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)