重要文件
ENA360886695
Enamine
1-[2-(propan-2-yloxy)ethanesulfonyl]piperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
236.34
MDL號碼:
Iupac Name
1-[(2-isopropoxyethyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C9H20N2O3S/c1-9(2)14-7-8-15(12,13)11-5-3-10-4-6-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
CTHKWQWDLKZLBE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96662
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96662
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)