重要文件
ENA341296174
Enamine
5-[(dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]furan-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.21
MDL號碼:
Iupac Name
5-[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-6-9(7(2)16-12-6)5-8-3-4-10(15-8)11(13)14/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
MENMEWDWZRFWGN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92875
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92875
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)