重要文件
ENA341295173
Enamine
(2-methoxyquinolin-4-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.23
MDL號碼:
mp
86-89
Iupac Name
(2-methoxy-4-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-14-11-6-8(7-12)9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6H,7,12H2,1H3
InChI 密鑰
VZLFOYPOCKNHBD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91623
Melting Point
86-89
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91623
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)