重要文件
ENA333559450
Enamine
4-(4-methoxyphenoxy)benzene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
279.32
MDL號碼:
Iupac Name
4-(4-methoxyphenoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO4S/c1-17-10-2-4-11(5-3-10)18-12-6-8-13(9-7-12)19(14,15)16/h2-9H,1H3,(H2,14,15,16)
InChI 密鑰
IFCYQEUNOAFRTM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)