重要文件
ENA333557816
Enamine
N-methylthiolan-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
117.22
MDL號碼:
Iupac Name
N-methyltetrahydro-3-thiophenamine
Inchi Code
1S/C5H11NS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
ZRMIZYDPXOJIRT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40352
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)