重要文件
ENA332673029
Enamine
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
166.2
MDL號碼:
Iupac Name
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H11FN2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-2,5,8,12H,3-4,11H2
InChI 密鑰
BDIIIYWBLXIJNO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80442