重要文件
ENA321765273
Enamine
3-[(2-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
253.26
MDL號碼:
Iupac Name
3-[(2-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11NO3/c16-9-13-5-1-2-7-14(13)19-10-11-4-3-6-12(8-11)15(17)18/h1-8H,10H2,(H,17,18)
InChI 密鑰
AWUHBXMUGLGASF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77645
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77645
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)